7-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B4545-1G B4545-5G
TCIAB4545-1GEA 515 NOK
TCIAB4545-1G TCIAB4545-5G
7-Bromo-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
7-Bromo-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Kokepunkt: 157°C
MDL nummer: MFCD02179287
CAS-nummer: 32281-97-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C