2-(3-Bromophenyl)naphthalene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4568-1G B4568-5G
TCIAB4568-1GEA 635 NOK
TCIAB4568-1G TCIAB4568-5G
2-(3-Bromophenyl)naphthalene ≥95.0% (by GC)
2-(3-Bromophenyl)naphthalene
Formel: C₁₆H₁₁Br
MDL nummer: MFCD16658911
CAS-nummer: 667940-23-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C