9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-Bromo-10-(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
B4571-200MG B4571-1G
TCIAB4571-200MGEA 810 NOK
TCIAB4571-200MG TCIAB4571-1G
9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-[4-(2-naphthyl)phenyl]anthracene
Formel: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
MDL nummer: MFCD20486476
CAS-nummer: 866611-29-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %