3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B4600-1G B4600-5G
TCIAB4600-1GEA 285 NOK
TCIAB4600-1G TCIAB4600-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
MDL nummer: MFCD04038227
CAS-nummer: 179898-34-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C