2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4603-1G B4603-5G
TCIAB4603-1GEA 340 NOK
TCIAB4603-1G TCIAB4603-5G
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥96.0% (by GC)
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
MDL nummer: MFCD00153072
CAS-nummer: 75806-84-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %