2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-methylthiazole
B4604-1G B4604-5G
TCIAB4604-1GEA 435 NOK
TCIAB4604-1G TCIAB4604-5G
2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (by GC)
2-bromo-5-methylthiazole
Formel: C₄H₄BrNS
MW: 178,047 g/mol
Kokepunkt: 84°C
MDL nummer: MFCD08460610
CAS-nummer: 41731-23-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %