1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,4-Bis(propargyloxy)benzene
B4607-1G B4607-5G
TCIAB4607-1GEA 810 NOK
TCIAB4607-1G TCIAB4607-5G
1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Kokepunkt: 202°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00224313
CAS-nummer: 34596-36-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C