1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
B4608-1G
B4608-5G
TCIAB4608-1GEA
1375
NOK
TCIAB4608-1G
TCIAB4608-5G
1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Formel:
C₈H₅Br MW: 181,03 g/mol Kokepunkt: 94°C Flash punkt: 63°C |
MDL nummer:
MFCD01863358 CAS-nummer: 766-46-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |