9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Bis(4-(allyloxy)phenyl)-9H-fluorene
B4622-5G B4622-25G
TCIAB4622-5GEA 1200 NOK
TCIAB4622-5G TCIAB4622-25G
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene ≥97.0% (by GC)
9,9-Bis(4-allyloxyphenyl)fluorene
Formel: C₃₁H₂₆O₂
MW: 430,55 g/mol
MDL nummer: MFCD28975099
CAS-nummer: 142494-81-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C