5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
B4626-5G B4626-25G
TCIAB4626-5GEA 350 NOK
TCIAB4626-5G TCIAB4626-25G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
MDL nummer: MFCD03427663
CAS-nummer: 778611-64-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %