Benzyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B4627-25G B4627-100G
TCIAB4627-25GEA 635 NOK
TCIAB4627-25G TCIAB4627-100G
Benzyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Benzyl acrylate
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00048147
CAS-nummer: 2495-35-4
EINECS: 219-673-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %