Benzo[b]thiophene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thiophen-2-ylmethanol
B4628-1G B4628-5G
TCIAB4628-1GEA 515 NOK
TCIAB4628-1G TCIAB4628-5G
Benzo[b]thiophene-2-methanol ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]thiophene-2-methanol
Formel: C₉H₈OS
MW: 164,22 g/mol
MDL nummer: MFCD02682004
CAS-nummer: 17890-56-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C