2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4648-5G B4648-25G
TCIAB4648-5GEA 1500 NOK
TCIAB4648-5G TCIAB4648-25G
2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-3-pentanone
Formel: C₅H₉BrO
MW: 165,03 g/mol
Kokepunkt: 55°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11036312
CAS-nummer: 815-52-1
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %