(5-bromothien-2-yl)methanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
B4651-1G B4651-5G
TCIAB4651-1GEA 745 NOK
TCIAB4651-1G TCIAB4651-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol ≥97.0% (by GC)
(5-bromothien-2-yl)methanol
Formel: C₅H₅BrOS
MW: 193,058 g/mol
MDL nummer: MFCD06202626
CAS-nummer: 79387-71-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %