2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4654-1G B4654-5G
TCIAB4654-1GEA 475 NOK
TCIAB4654-1G TCIAB4654-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole ≥97.0% (by GC)
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Formel: C₉H₁₇NSSi
MDL nummer: MFCD10699169
CAS-nummer: 137382-38-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %