3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
B4657-1G B4657-5G
TCIAB4657-1GEA 220 NOK
TCIAB4657-1G TCIAB4657-5G
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formel: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Kokepunkt: 162°C
MDL nummer: MFCD09028724
CAS-nummer: 25574-11-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %