4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-9,9-dimethylfluorene
B4661-200MG B4661-1G
TCIAB4661-200MGEA 300 NOK
TCIAB4661-200MG TCIAB4661-1G
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formel: C₁₅H₁₃Br
MDL nummer: MFCD23099415
CAS-nummer: 942615-32-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %