9,9-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(benzene-1,2-diol)
B4665-1G B4665-5G
TCIAB4665-1GEA 1025 NOK
TCIAB4665-1G TCIAB4665-5G
9,9-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)fluorene
Formel: C₂₅H₁₈O₄
MW: 382,42 g/mol
CAS-nummer: 351521-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27afa358f8e2990d00fbc449acf15123dcf572ad&vid=27afa358f8e2990d00fbc449acf15123dcf572ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C