3-Brombensylamin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (3-Bromophenyl)methanamine
B4676-5G B4676-25G
TCIAB4676-5GEA 675 NOK
TCIAB4676-5G TCIAB4676-25G
3-Brombensylamin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Brombensylamin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Kokepunkt: 245°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01026119
CAS-nummer: 10269-01-9
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %