6-Bromo-m-toluonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B4678-1G B4678-5G
TCIAB4678-1GEA 365 NOK
TCIAB4678-1G TCIAB4678-5G
6-Bromo-m-toluonitrile ≥97.0% (by GC)
6-Bromo-m-toluonitrile
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
MDL nummer: MFCD11040281
CAS-nummer: 42872-83-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C