3-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4690-1G B4690-5G
TCIAB4690-1GEA 500 NOK
TCIAB4690-1G TCIAB4690-5G
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
MDL nummer: MFCD00955614
CAS-nummer: 54231-33-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C