4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B4691-1G B4691-5G
TCIAB4691-1GEA 595 NOK
TCIAB4691-1G TCIAB4691-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃N
MDL nummer: MFCD03095347
CAS-nummer: 1735-53-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C