Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Carbonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
B4703-5G B4703-25G
TCIAB4703-5GEA 825 NOK
TCIAB4703-5G TCIAB4703-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (by GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formel: C₅H₄F₆O₃
MW: 226.07 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD11857845
CAS-nummer: 1513-87-7
FN: 3272
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %