Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
B4704-5G B4704-25G
TCIAB4704-5GEA 460 NOK
TCIAB4704-5G TCIAB4704-25G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98.0% (by GC)
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formel: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Kokepunkt: 187°C
MDL nummer: MFCD00016342
CAS-nummer: 1889-71-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C