4-Bromo-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4708-1G B4708-5G
TCIAB4708-1GEA 395 NOK
TCIAB4708-1G TCIAB4708-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,02 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00982006
CAS-nummer: 89642-49-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C