1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4721-200MG B4721-1G
TCIAB4721-200MGEA 620 NOK
TCIAB4721-200MG TCIAB4721-1G
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene
Formel: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Kokepunkt: 263°C
MDL nummer: MFCD00094684
CAS-nummer: 20129-11-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C