4'-Bromovalerophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4733-5G B4733-25G
TCIAB4733-5GEA 270 NOK
TCIAB4733-5G TCIAB4733-25G
4'-Bromovalerophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Bromovalerophenone
Formel: C₁₁H₁₃BrO
MW: 241,13 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000107
CAS-nummer: 7295-44-5
EINECS: 230-729-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C