1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilisering: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
B4736-5G B4736-25G
TCIAB4736-5GEA 525 NOK
TCIAB4736-5G TCIAB4736-25G
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane ≥90.0% (by GC) stabilised
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Formel: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183.05 g/mol
Kokepunkt: 172
Smeltepunkt: -23
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000238
CAS-nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %