5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
B4739-5G B4739-25G
TCIAB4739-5GEA 380 NOK
TCIAB4739-5G TCIAB4739-25G
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formel: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Kokepunkt: 273°C
MDL nummer: MFCD00017169
CAS-nummer: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C