3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2,4-dimethoxy-3-methylbenzene
B4745-200MG B4745-1G
TCIAB4745-200MGEA 525 NOK
TCIAB4745-200MG TCIAB4745-1G
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD11046750
CAS-nummer: 22794-95-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %