2-(3-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4746-200MG B4746-1G
TCIAB4746-200MGEA 300 NOK
TCIAB4746-200MG TCIAB4746-1G
2-(3-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (by GC)
2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Formel: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
MDL nummer: MFCD28384139
CAS-nummer: 1313514-53-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C