1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Phenylenebis(dimethylsilane)
B4748-5ML B4748-25ML
TCIAB4748-5MLEA 445 NOK
TCIAB4748-5ML TCIAB4748-25ML
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00039790
CAS-nummer: 2488-01-9
EINECS: 219-638-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f343304566eb05899db609d63eff07e51a43d83c&vid=f343304566eb05899db609d63eff07e51a43d83c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %