4-Bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-9H-carbazole
B4752-200MG B4752-1G
TCIAB4752-200MGEA 285 NOK
TCIAB4752-200MG TCIAB4752-1G
4-Bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromocarbazole
Formel: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
MDL nummer: MFCD18450175
CAS-nummer: 3652-89-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C