9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-([1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-yl)-10-bromoanthracene
B4755-200MG B4755-1G
TCIAB4755-200MGEA 1150 NOK
TCIAB4755-200MG TCIAB4755-1G
9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene
Formel: C₃₂H₂₁Br
MW: 485,42 g/mol
MDL nummer: MFCD26406220
CAS-nummer: 474688-74-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %