5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4756-1G B4756-5G
TCIAB4756-1GEA 325 NOK
TCIAB4756-1G TCIAB4756-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
MDL nummer: MFCD08445659
CAS-nummer: 189628-37-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C