3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3'-Bromo-4'-methylacetophenone, 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone
B4758-1G B4758-5G
TCIAB4758-1GEA 300 NOK
TCIAB4758-1G TCIAB4758-5G
3'-Brom-4'-methyloacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Brom-4'-methyloacetophenone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,0700 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD02683854
CAS-nummer: 40180-80-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C