2-Bromo-4-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4760-1G B4760-5G
TCIAB4760-1GEA 620 NOK
TCIAB4760-1G TCIAB4760-5G
2-Bromo-4-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Flash punkt: 76°C
MDL nummer: MFCD09260909
CAS-nummer: 357927-50-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %