tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Boc-3-cyano-4-pyrrolidone, tert-Butyl 3-Cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyano-4-pyrrolidone, 1-Boc-3-cyano-4-pyrrolidinone, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyano-4-pyrrolidinone
B4761-1G B4761-5G
TCIAB4761-1GEA 380 NOK
TCIAB4761-1G TCIAB4761-5G
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₃
MW: 210,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318456
CAS-nummer: 175463-32-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %