4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
B4776-1G B4776-5G
TCIAB4776-1GEA 635 NOK
TCIAB4776-1G TCIAB4776-5G
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene
Formel: C₂₅H₁₇Br
MW: 397,32 g/mol
MDL nummer: MFCD27923067
CAS-nummer: 713125-22-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C