4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4778-1G B4778-5G
TCIAB4778-1GEA 700 NOK
TCIAB4778-1G TCIAB4778-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD04112504
CAS-nummer: 128071-98-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %