5-Bromo-1-methylisatin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1-methylindoline-2,3-dione
B4779-1G B4779-5G
TCIAB4779-1GEA 970 NOK
TCIAB4779-1G TCIAB4779-5G
5-Bromo-1-methylisatin ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-1-methylisatin
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00456313
CAS-nummer: 2058-72-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C