2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4781-5G B4781-25G
TCIAB4781-5GEA 350 NOK
TCIAB4781-5G TCIAB4781-25G
2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Kokepunkt: 162°C
MDL nummer: MFCD11131402
CAS-nummer: 1451-82-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C