1,3-Bis(4-bromophenyl)-2-propanone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3-Bis(4-bromophenyl)acetone, 4,4'-Dibromodibenzyl Ketone
B4791-200MG B4791-1G
TCIAB4791-200MGEA 580 NOK
TCIAB4791-200MG TCIAB4791-1G
1,3-Bis(4-bromophenyl)-2-propanone ≥99.0% (by GC)
1,3-Bis(4-bromophenyl)-2-propanone
Formel: C₁₅H₁₂Br₂O
MW: 368,07 g/mol
MDL nummer: MFCD03843365
CAS-nummer: 54523-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81c975cbacb0de83b0dba082cda64594214ceadf&vid=1173a584baf02ce5eb871a4054267566d4e14fca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C