2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4803-5G B4803-25G
TCIAB4803-5GEA 515 NOK
TCIAB4803-5G TCIAB4803-25G
2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
MDL nummer: MFCD01310982
CAS-nummer: 65896-11-9
EINECS: 464-930-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %