4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
B4804-1G B4804-5G
TCIAB4804-1GEA 1450 NOK
TCIAB4804-1G TCIAB4804-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,14 g/mol
Kokepunkt: 315°C
MDL nummer: MFCD00466236
CAS-nummer: 50670-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c540718b7dea33ec240e5dd6fc4c52b2725284&vid=e6c540718b7dea33ec240e5dd6fc4c52b2725284&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C