4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
B4812-1G B4812-5G
TCIAB4812-1GEA 1075 NOK
TCIAB4812-1G TCIAB4812-5G
4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine
Formel: C₂₄H₁₈BrN
MW: 400,32 g/mol
MDL nummer: MFCD24387484
CAS-nummer: 503299-24-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C