2-Bromo-6-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4815-1G B4815-5G
TCIAB4815-1GEA 945 NOK
TCIAB4815-1G TCIAB4815-5G
2-Bromo-6-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MDL nummer: MFCD08059557
CAS-nummer: 234111-08-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C