1-Bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-9H-carbazole
B4816-200MG B4816-1G
TCIAB4816-200MGEA 300 NOK
TCIAB4816-200MG TCIAB4816-1G
1-Bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
1-Bromocarbazole
Formel: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
MDL nummer: MFCD18450164
CAS-nummer: 16807-11-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C