(1E,4E)-1,5-Bis[3,5-bis(methoxymethoxy)phenyl]-1,4-pentadiene-3-one ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: GO-Y030
B4823-20MG B4823-100MG
TCIAB4823-20MGEA 890 NOK
TCIAB4823-20MG TCIAB4823-100MG
(1E,4E)-1,5-Bis[3,5-bis(methoxymethoxy)phenyl]-1,4-pentadiene-3-one ≥97.0% (by HPLC)
(1E,4E)-1,5-Bis[3,5-bis(methoxymethoxy)phenyl]-1,4-pentadiene-3-one
Formel: C₂₅H₃₀O₉
MW: 474,51 g/mol
CAS-nummer: 917813-62-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C