7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4829-200MG B4829-1G
TCIAB4829-200MGEA 460 NOK
TCIAB4829-200MG TCIAB4829-1G
7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
MW: 213,0943 g/mol
Kokepunkt: 109°C
MDL nummer: MFCD06657729
CAS-nummer: 1423-61-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %